Få mere at vide
Hydrion Insta-Chek Mekanisk pH blyant
Shop alle Cole-Parmer produkter
pH-område:
0 til 13
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Udtrækkelige, ikke-genopfyldelige, mekaniske blyanter er mere bekvemme end papirindpakningsblyanter.
- Den bredeste række —tilgængelige læsning fra pH 0 til —13 med 14 forskellige farvematches.
- Den praktiske, let bærbare form er perfekt til pH-punktkontrol, der kræver så lidt som 0,001 ml bufferopløsning.
- Brug blyant på stort set alle —overflader, selv uregelmæssige eller ujævne.
- Det er effektivt på porøst materiale og uigennemtrængelige faste stoffer.
- For at bruge skal du først fugte overfladen eller området med destilleret vand og stryge flere gange med pH-blyanten.
- Efter 15 sekunder skal du sammenligne den resulterende farve med farvekortet.
- Pakken indeholder tre mekaniske blyanter og to farvekort.
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 0 til 13 |
| Til brug med (applikation) | Giver øjeblikkeligt overfladereaktionen af ethvert fast stof til nærmeste pH-værdi |
| Inkluderer | Tre mekaniske blyanter og to farvekort |
| Mængde | 3 Pk. |
| Test tid | 15 sek. |
| Type | Hydrion Insta-Chek Mekanisk pH blyant |