Få mere at vide
Hydriodic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11492644 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11492644 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 11492644 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0750/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
pH 1
Farve Brown-Red
CAS 10034-85-2
Smeltepunkt -51°C
Kogepunkt 127°C
Emballage Amber glass bottle
Mængde 100 mL
Molekylær formel HI
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD00011347
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI nøgle XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL I
IUPAC navn hydrogen iodide
Molekylvægt (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid SLR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid