Få mere at vide
Hydriodsyre, til analyse, 57 vægtprocent vandig opløsning, destilleret, ustabiliseret
Artikelnummer. 10441051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10441051 250 mL 250ml
10002500 50 mL 50ml
10013433 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10441051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 DKK
    1328.38 DKK / 250ml
    Spare 111.62 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-85-2 | HEJ | 127,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-85-2
Molekylær formel HI
Molekylvægt (g/mol) 127.91
MDL nummer MFCD00011347
InChI nøgle XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hydrogeniodid
SMIL I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydriodic acid
Kogepunkt 127,0 °C
Tæthed 1.7000 g/mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.7
Mængde 250 mL
Lineær formel HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Formel vægt 127.91
Grad Analyse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid