Få mere at vide
Hydriodsyre, til analyse, 57 vægtprocent vandig opløsning, destilleret, ustabiliseret
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydriodic acid |
| Kogepunkt | 127,0 °C |
| Tæthed | 1.7000 g/mL |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.7 |
| Mængde | 50 mL |
| Lineær formel | HI |
| Fieser | 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166 |
| Merck Index | 15, 4814 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: opløselig. |
| Vis mere |
Sicherheit und Handhabung
- Hydriodic acid, aqueous solution
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid