Få mere at vide
Hydriodsyre, ACS-reagens, 55% i vand, uden stabilisator
Artikelnummer. 13257059 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13257059 250 mL 250ml
13247059 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13257059 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411842500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 DKK
    1895.55 DKK / 250ml
    Spare 59.45 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-85-2 | HEJ | 127,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-85-2
Molekylær formel HI
Molekylvægt (g/mol) 127.91
MDL nummer MFCD00011347
InChI nøgle XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hydrogeniodid
SMIL I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydriodic acid
Kogepunkt 127,0 °C
Tæthed 1.7000 g/mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.7
Mængde 250 mL
Lineær formel HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Formel vægt 127.91
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid, 55% in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid