Få mere at vide
Vandsyre, ACS, 55-58%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415180
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
4 x 500mL
Pakningsstørrelse:
2000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11415180 500 mL 4 x 500mL 2000ml
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11415180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036484.AY
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
I organisk kemi bruges det som katalysator til omdannelse af primær alkohol til alkylhalogenid. Velegnet til brug ved methoxylbestemmelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Anvendes som katalysator til omdannelse af primær alkohol til alkylhalogenid
  • Velegnet til brug ved methoxylbestemmelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydriodic acid
Farve Brun-rød til gul
CAS 10034-85-2
Tæthed 1,701 g/cm³ (14,195 lb./gal)
Tungmetaller (som Pb) 0.001%
Emballage 4 x 500mL
Rester efter tænding 0.01%
Følsomhed Lysfølsom væske
Damptryk 7100 hPa (5325 mm Hg)
Renhedsgrad noter 55 til 58%
Mængde 500 mL
Molekylær formel HI
Fysisk form Flydende
MDL nummer MFCD00011347
FN nummer 1787
Merck Index 14,4776
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI nøgle XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL I
IUPAC navn jodan
Molekylvægt (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Formel vægt 127.91
Grad ACS