Få mere at vide
Hydriodic acid, ACS, 47%, stab. with 1.5% hypophosphorous acid
Artikelnummer. 11307958
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11307958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036490.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 10034-85-2 | HI
Hydrogensyre anvendes som katalysator ved fremstilling af eddikesyre, som et farmaceutisk mellemprodukt, i forskellige desinfektionsmidler og til fremstilling af organiske og uorganiske iodider. Det bruges også til at fremstille alkyliodider fra primære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-85-2
Molekylær formel HI
Tekniske data
Mængde 100 mL