Få mere at vide
Vandsyre, 64-68%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448790 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10448790 250 mL Ravgul glasflaske 250ml
1 options
Artikelnummer. 10448790 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0850/07
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
pH 1
Farve Brun-Rød
CAS 10034-85-2
Smeltepunkt -51 °C
Kogepunkt 127 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mL
Molekylær formel HI
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011347
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI nøgle XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL I
IUPAC navn hydrogeniodid
Molekylvægt (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid