Få mere at vide
Hydriodic acid, 57% w/w aqueous solution stabilized with 1.5% hypophosphorus acid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398415
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398415 500 g 500g
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11398415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10410.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Hydriodic acid is used to convert primary alcohol into alkyl iodide. It is used in organic and inorganic synthesis as one of the primary sources of iodine as well as a reducing agent.
Hydriodic acid is used to convert primary alcohol into alkyl iodide. It is used in organic and inorganic synthesis as one of the primary sources of iodine as well as a reducing agent. It is also used to cleave the ethers to get alkyl iodides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydriodic acid
CAS 10034-85-2, 7732-18-5, 6303-21-5
Smeltepunkt -50,8 °C
Kogepunkt 126 °C
CAS Max % 57, 41.5, 1.5
Tæthed 1.701 g/mL
Emballage Plast
Mængde 500 g
Molekylær formel HI
MDL nummer MFCD00011347
InChI nøgle XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL I
IUPAC navn hydrogeniodid
Molekylvægt (g/mol) 127.91
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydriodic acid, 57%, stabilized with 1.5% hypophosphorous acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid, Hypophosphorus acid