Få mere at vide
Hydriodic Acid, 55 to 60%, Honeywell™
Artikelnummer. 15675710 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15675710 250 mL Glass bottle 250ml
1 options
Artikelnummer. 15675710 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 50486250ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydriodic acid
CAS 10034-85-2
Tæthed 1.7g/mL at 20°C
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mL
Molekylær formel HI
MDL nummer MFCD00011347
FN nummer UN1787
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI nøgle XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL I
IUPAC navn hydrogen iodide
Molekylvægt (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Formel vægt 127.91g/mol
Procent renhed 55 to 60%