Få mere at vide
Hydraziniumsulfat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterSpecifications
Specifications
| Smeltepunkt | 254 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 1.5 |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 130,12g/mol |
| Fysisk form | Fast stof |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrazine sulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.