Få mere at vide
Hydrazinium Chloride, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10530151 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10530151 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10530151 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0600/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kogepunkt 200°C
Smeltepunkt 198°C
CAS 5341-61-7
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel ClH5N2
MDL nummer MFCD00064543
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
InChI nøgle BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].NN
IUPAC navn hydrazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 68.50
PubChem CID 17548
Formel vægt 104.97g/mol
Emballage Plastic powder jar