missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydrazinecarboximidothioic Acid Methyl Ester Hydroiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazinecarboximidothioic Acid Methyl Ester Hydroiodide |
| CAS | 35600-34-1 |
| Molekylær formel | C2H7N3S . (HI) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Methylisothiosemicarbazide Hydriodide, S-Methylisothiosemicarbazide Hydriodide, S-Methylthiosemicarbazide Hydrogen Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N3S.HI/c1-6-2(3)5-4;/h4H2,1H3,(H2,3,5);1H |
| SMIL | I.CSC(=N)NN |
| IUPAC navn | methyl N-aminocarbamimidothioate;hydroiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.08 |
| Formel vægt | 232.9484 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?