Få mere at vide
Hydrazincarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30404192
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30404192 10 g
1 options
Artikelnummer. 30404192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF69290510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazinecarboxaldehyde
CAS 624-84-0
Molekylær formel CH4N2O
Mængde 10 g
Synonym Formylhydrazine, Carbazaldehyde, Formal Hydrazine, Formhydrazide, Formic Hydrazide, Formohydrazide, Formylhydrazide, Formylhydrazine, Monoformylhydrazine, N-Formylhydrazine, NSC 72391
InChI formel InChI=1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
SMIL NNC=O
IUPAC navn Formohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 60.06
Formel vægt 60.0324