Få mere at vide
Hydrazinsulfatsalt, TRC
Artikelnummer. 30133243
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133243 25 g
18033820 5 g
18080410 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71800025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-93-2
Molekylær formel H2 O4 S . H4 N2
Molekylvægt (g/mol) 130.12
Synonym Hydrazine, sulfate (1:1), Hydrazine dihydrogen sulfate (salt), Hydrazine hydrogen sulfate, Hydrazine hydrosulfate, Hydrazine monosulfate, Hydrazine sulfate, Hydrazinium sulfate, Hydrazinium(2+) sulfate, Hydrazonium sulfate, NSC 150014, NSC 215190, Segidrin, Sehydrin
IUPAC navn hydrazin; Svovlsyre
SMIL NN.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine Sulfate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Formel vægt 130.0048