Få mere at vide
Hydrazine Sulfate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15557984 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
125g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15557984 125 g Poly Bottle 125g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15557984 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 217704
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine Sulfate
CAS 10034-93-2
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel H6N2O4S
Mængde 125 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.37kg
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
InChI nøgle ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
SMIL NN.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn hydrazine;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 130.118
PubChem CID 24842
Formel vægt 130.12
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Fysisk form Crystals