Få mere at vide
Hydrazine sulfate, ACS reagent
Artikelnummer. p-3756715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10138280
Brand: Thermo Scientific Acros 423770500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10034-93-2 | H4N2·H2SO4 | 130.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-93-2
Molekylær formel H4N2·H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 130.12
MDL nummer MFCD00044873
InChI nøgle ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC navn hydrazin; svovlsyre
SMIL NN.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine sulfate
Smeltepunkt 254.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Lineær formel H2NNH2·H2SO4
Merck Index 15, 4810
Opløselighedsinformation Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 130.12
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.05% max
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.