Få mere at vide
Hydrazinsulfat, 99+%
Artikelnummer. 10492201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10492201 100 g Plastflaske 100g
10022730 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10492201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201861000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10034-93-2 | H4N2·H2SO4 | 130,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-93-2
Molekylær formel H4N2·H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 130.12
MDL nummer MFCD00044873
InChI nøgle ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC navn hydrazin; svovlsyre
SMIL NN.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine sulfate
Navn note P.A.
Smeltepunkt 254,0 °C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NNH2·H2SO4
Mængde 100 g
Merck Index 15, 4810
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 30 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 130.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver