Få mere at vide
Hydrazinsulfat, 99+%
Beskrivelse
Hydrazinsulfat bruges i analytisk kemi til gravimetrisk estimering af nikkel, kobolt og cadmium. Det bruges også til raffinering af sjældne metaller samt til adskillelse af polonium fra tellur. Det finder anvendelse i syntesen af kemiske mellemprodukter og organiske forbindelser. Ydermere virker det som en antioxidant i loddemiddel for letmetaller og som en forløber for hydrazin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hydrazinsulfat bruges i analytisk kemi til gravimetrisk estimering af nikkel, kobolt og cadmium. Det bruges også til raffinering af sjældne metaller samt til adskillelse af polonium fra tellur. Det finder anvendelse i syntesen af kemiske mellemprodukter og organiske forbindelser. Ydermere virker det som en antioxidant i loddemiddel for letmetaller og som en forløber for hydrazin.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængelig online på www.alfa.comInkompatibel med oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine sulfate |
| Smeltepunkt | 254 °C |
| Tæthed | 1.37 |
| pH | 1.3 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 kg |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,4772 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 130.12 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrazine sulphate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine sulphate