Få mere at vide
Hydrazinsulfat, 99+%
Artikelnummer. 11439712
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439712 250 g 250g
11478880 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439712 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10792.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-93-2 | H6N2O4S | 130,118 g/mol
Hydrazinsulfat bruges i analytisk kemi til gravimetrisk estimering af nikkel, kobolt og cadmium. Det bruges også til raffinering af sjældne metaller samt til adskillelse af polonium fra tellur. Det finder anvendelse i syntesen af kemiske mellemprodukter og organiske forbindelser. Ydermere virker det som en antioxidant i loddemiddel for letmetaller og som en forløber for hydrazin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydrazinsulfat bruges i analytisk kemi til gravimetrisk estimering af nikkel, kobolt og cadmium. Det bruges også til raffinering af sjældne metaller samt til adskillelse af polonium fra tellur. Det finder anvendelse i syntesen af kemiske mellemprodukter og organiske forbindelser. Ydermere virker det som en antioxidant i loddemiddel for letmetaller og som en forløber for hydrazin.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængelig online på www.alfa.comInkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-93-2
Molekylær formel H6N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 130.118
MDL nummer MFCD00044873
InChI nøgle ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC navn hydrazin; svovlsyre
SMIL NN.OS(=O)(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydrazine sulfate
Smeltepunkt 254 °C
Tæthed 1.37
pH 1.3
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,4772
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 130.12
Procent renhed ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrazine sulfate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrazine sulphate