Få mere at vide
Hydrazine Sulfate-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine-15N2 sulfate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1; |
| Formel vægt | 131.9989 |
| Procent renhed | >95% |