Få mere at vide
Hydrazine Standard: N2H4 @ 1000 mg/L in 1% Acetic Acid, VHG™
Beskrivelse
Hydrazine Standard: N2H4 @ 1000 mg/L in 1% Acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine |
| CAS | 302-01-2 |
| Metoder | Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Hydrazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | N2H4 |
| Synonym | N2H4 |
| SMIL | NN |
| IUPAC navn | Hydrazine |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dilute Acetic Acid |
| Vis mere |