Få mere at vide
Hydrazine Standard: N2H4 @ 1000 mg/L in 1% Acetic Acid, VHG™
Artikelnummer. 30003068
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003068 500 ml
30003038 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30003068 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGIHYD1K500
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Hydrazine Standard: N2H4 @ 1000 mg/L in 1% Acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine
CAS 302-01-2
Metoder Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnavne Hydrazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel N2H4
Synonym N2H4
SMIL NN
IUPAC navn Hydrazine
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute Acetic Acid
Molekylvægt (g/mol) 32.05
Mængde 500 ml
Formel vægt 32.05 g/mol