Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine monohydrochloride |
| Smeltepunkt | 89°C to 93°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | H2NNH2·HCl |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in most organic solvents,soluble in liquid ammoniak |
| Formel vægt | 68.51 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrazine monohydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.