Få mere at vide
Hydrazinmonohydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387198
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2000g
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 016651.57
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazin Hydrat bruges som en reaktant i ringslutninger af pyridinoner. Det bruges også i studiet af nanokrystalhalvledere, der deltager i funktionalisering og passivering af overfladetilstande. Det bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel eller et mellemprodukt til syntese i forskellige industrisektorer som vandbehandling (spildevand, industrikedler), kemisk behandlingsproces (metaller, mineudvinding) eller syntese af aktive ingredienser (farmaceutiske produkter og agrokemikalier).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-57-8
Molekylær formel H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 50.06
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMIL O.NN
Tekniske data
Kogepunkt 120°C to 121°C
Kemisk navn eller materiale Hydrazine monohydrate
Smeltepunkt -52°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 4 x 500 g
Analyseprocentområde >99%
Lineær formel H2NNH2·H2O
FN nummer UN2030
Flammepunkt 75° (167°F)
Merck Index 14,4771
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,DMSO,methanol. Slightly soluble in water.
IUPAC navn hydrazin;hydrat
Formel vægt 50.06 (32.05 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4310
Tæthed 1.027g/mL