Få mere at vide
Hydrazinmonohydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377198
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2000g
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 016651.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazin Hydrat bruges som en reaktant i ringslutninger af pyridinoner. Det bruges også i studiet af nanokrystalhalvledere, der deltager i funktionalisering og passivering af overfladetilstande. Det bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel eller et mellemprodukt til syntese i forskellige industrisektorer som vandbehandling (spildevand, industrikedler), kemisk behandlingsproces (metaller, mineudvinding) eller syntese af aktive ingredienser (farmaceutiske produkter og agrokemikalier).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7803-57-8
Molekylær formel H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 50.06
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMIL O.NN
Especificaciones
Kogepunkt 120°C to 121°C
Kemisk navn eller materiale Hydrazine Monohydrate
Smeltepunkt -52°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde >99%
Lineær formel H2NNH2·H2O
FN nummer 2030
Flammepunkt 75° (167°F)
Merck Index 14,4771
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,DMSO,methanol. Slightly soluble in water.
IUPAC navn hydrazin;hydrat
Formel vægt 50.06 (32.05 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4310
Tæthed 1.027g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado