Få mere at vide
Hydrazinmonohydrat, 99+%
Artikelnummer. 11367198
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2000g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367198 100 g 100g
11397198 500 g 500g
11377198 2 kg 2kg
11387198 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016651.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50,06 g/mol
Hydrazin Hydrat bruges som en reaktant i ringslutninger af pyridinoner. Det bruges også i studiet af nanokrystalhalvledere, der deltager i funktionalisering og passivering af overfladetilstande. Det bruges i vid udstrækning som et reduktionsmiddel eller et mellemprodukt til syntese i forskellige industrisektorer som vandbehandling (spildevand, industrikedler), kemisk behandlingsproces (metaller, mineudvinding) eller syntese af aktive ingredienser (farmaceutiske produkter og agrokemikalier).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-57-8
Molekylær formel H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 50.06
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMIL O.NN
Spezifikation
Kogepunkt 120 °C til 121 °C
Kemisk navn eller materiale Hydrazine Monohydrate
Smeltepunkt -52 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Flammepunkt 75° (167 °F)
Brydningsindeks 1.431
Analyseprocentområde >99%
Tæthed 1.027
Lineær formel H2NNH2·H2O
FN nummer 2030
Merck Index 14,4771
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, DMSO, methanol. Let opløselig i vand.
IUPAC navn hydrazinhydrat
Formel vægt 50,06 (32,05 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine monohydrate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.