Få mere at vide
Hydrazinmonohydrat, 98+%
Beskrivelse
Hydrazinmonohydrat bruges som reduktionsmiddel. Det bruges også til vandbehandling, især spildevand og industrielle kedler, metalbehandling og mineudvindingsprocesser og syntese af aktive ingredienser i den farmaceutiske industri som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, fluconazol, metazachlormetamitronpyrazol, propicobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, triadimefon. Det er involveret i fremstillingen af heterocykler som pyrazoler og pyridaziner. Det er aktivt involveret i Wolff-Kishner-reduktionen, som omdanner carbonylgruppen i en keton til en methylenbro gennem et hydrazon-mellemprodukt. Yderligere bruges det til at spalte N-alkylerede phthalimidderivater. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerer den med imider for at få triazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hydrazinmonohydrat anvendes som reduktionsmiddel. Det bruges også til vandbehandling, især spildevand og industrielle kedler, metalbehandling og mineudvindingsprocesser og syntese af aktive ingredienser i den farmaceutiske industri som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, fluconazol, metazachlormetamitronpyrazol, propicobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, triadimefon. Det er involveret i fremstillingen af heterocykler som pyrazoler og pyridaziner. Det er aktivt involveret i Wolff-Kishner-reduktionen, som omdanner carbonylgruppen i en keton til en methylenbro gennem et hydrazon-mellemprodukt. Yderligere bruges det til at spalte N-alkylerede phthalimidderivater. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerer den med imider for at få triazoler.
Opløselighed
Blandbar med vand og alkohol. Ikke blandbar med chloroform, kulbrinter og ether.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængelig online på www.alfa.comInkompatibel med oxidationsmidler, oxygen, kobber, organiske materialer og zink.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 120 °C til 121 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine monohydrate |
| Smeltepunkt | -52 °C |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | H2NNH2·H2O |
| FN nummer | UN2030 |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Merck Index | 14,4771 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand og alkohol. Ublandelig med kloroform, kulbrinter og æter. |
| IUPAC navn | hydrazin;hydrat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrazine monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrazine monohydrate, hydrazine