Få mere at vide
Hydrazine monohydrate, 98+%
Artikelnummer. 11488880
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488880 50 g 50g
11498880 250 g 250g
11447866 500 g 500g
11457866 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488880 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14005.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazinmonohydrat bruges som reduktionsmiddel. Det bruges også til vandbehandling, især spildevand og industrielle kedler, metalbehandling og mineudvindingsprocesser og syntese af aktive ingredienser i den farmaceutiske industri som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, fluconazol, metazachlormetamitronpyrazol, propicobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, triadimefon. Det er involveret i fremstillingen af heterocykler som pyrazoler og pyridaziner. Det er aktivt involveret i Wolff-Kishner-reduktionen, som omdanner carbonylgruppen i en keton til en methylenbro gennem et hydrazon-mellemprodukt. Yderligere bruges det til at spalte N-alkylerede phthalimidderivater. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerer den med imider for at få triazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydrazinmonohydrat anvendes som reduktionsmiddel. Det bruges også til vandbehandling, især spildevand og industrielle kedler, metalbehandling og mineudvindingsprocesser og syntese af aktive ingredienser i den farmaceutiske industri som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, fluconazol, metazachlormetamitronpyrazol, propicobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, triadimefon. Det er involveret i fremstillingen af heterocykler som pyrazoler og pyridaziner. Det er aktivt involveret i Wolff-Kishner-reduktionen, som omdanner carbonylgruppen i en keton til en methylenbro gennem et hydrazon-mellemprodukt. Yderligere bruges det til at spalte N-alkylerede phthalimidderivater. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerer den med imider for at få triazoler.
Opløselighed
Blandbar med vand og alkohol. Ikke blandbar med chloroform, kulbrinter og ether.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængelig online på www.alfa.comInkompatibel med oxidationsmidler, oxygen, kobber, organiske materialer og zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-57-8
Molekylær formel H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 50.06
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMIL O.NN
Tekniske data
Kogepunkt 120°C to 121°C
Kemisk navn eller materiale Hydrazine monohydrate
Smeltepunkt -52°C
Mængde 50 g
Lineær formel H2NNH2·H2O
FN nummer UN2030
Flammepunkt 75°C (167°F)
Merck Index 14,4771
Opløselighedsinformation Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether.
IUPAC navn hydrazinhydrat
Formel vægt 50.06 (32.05 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.431
Tæthed 1.027