Få mere at vide
Hydrazinmonohydrat, 98+%
Artikelnummer. 11447866
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447866 500 g 500g
11488880 50 g 50g
11498880 250 g 250g
11457866 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14005.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50,06 g/mol
Hydrazinmonohydrat bruges som reduktionsmiddel. Det bruges også til vandbehandling, især spildevand og industrielle kedler, metalbehandling og mineudvindingsprocesser og syntese af aktive ingredienser i den farmaceutiske industri som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, fluconazol, metazachlormetamitronpyrazol, propicobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, triadimefon. Det er involveret i fremstillingen af heterocykler som pyrazoler og pyridaziner. Det er aktivt involveret i Wolff-Kishner-reduktionen, som omdanner carbonylgruppen i en keton til en methylenbro gennem et hydrazon-mellemprodukt. Yderligere bruges det til at spalte N-alkylerede phthalimidderivater. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerer den med imider for at få triazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydrazinmonohydrat anvendes som reduktionsmiddel. Det bruges også til vandbehandling, især spildevand og industrielle kedler, metalbehandling og mineudvindingsprocesser og syntese af aktive ingredienser i den farmaceutiske industri som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, fluconazol, metazachlormetamitronpyrazol, propicobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, diclobutrazol, triadimefon. Det er involveret i fremstillingen af heterocykler som pyrazoler og pyridaziner. Det er aktivt involveret i Wolff-Kishner-reduktionen, som omdanner carbonylgruppen i en keton til en methylenbro gennem et hydrazon-mellemprodukt. Yderligere bruges det til at spalte N-alkylerede phthalimidderivater. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerer den med imider for at få triazoler.
Opløselighed
Blandbar med vand og alkohol. Ikke blandbar med chloroform, kulbrinter og ether.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængelig online på www.alfa.comInkompatibel med oxidationsmidler, oxygen, kobber, organiske materialer og zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-57-8
Molekylær formel H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 50.06
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMIL O.NN
Tekniske data
Kogepunkt 120 °C til 121 °C
Kemisk navn eller materiale Hydrazine monohydrate
Smeltepunkt -52 °C
Mængde 500 g
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.431
Tæthed 1.027
Lineær formel H2NNH2·H2O
FN nummer UN2030
Merck Index 14,4771
Opløselighedsinformation Blandet med vand og alkohol. Ublandelig med kloroform, kulbrinter og æter.
IUPAC navn hydrazin;hydrat
Formel vægt 50,06 (32,05 Vandfri)
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate