Få mere at vide
Hydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine Hydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2 |
| Formel vægt | 68.0141 |