Få mere at vide
Hydrazinhydrat, TRC
Artikelnummer. 30007234
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007234 10 g
30005955 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH69760010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-57-8
Molekylær formel H2 O . H4 N2
Molekylvægt (g/mol) 50.06
Synonym Hydrazine, hydrate (1:1), Hydrazine, hydrate (6CI,7CI), Hydrazine, monohydrate (8CI,9CI), Hydrazine hydrate (1:1), Hydrazine hydrate, Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
IUPAC navn hydrazin; Hydrate
SMIL O.NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine Hydrate
Mængde 10 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Formel vægt 50.048
Procent renhed >95%