Få mere at vide
Hydrazine Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine Hydrate |
| Mængde | 25 g |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2 |
| Formel vægt | 50.048 |
| Procent renhed | >95% |