Få mere at vide
Hydrazinhydratopløsning, 24 til 26% (iodometrisk), Solstice
Artikelnummer. 15631500 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15631500 6 x 1 L Poly flaske Pakke med 6
15621500 1 L Polyflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15631500 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 156226X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4270.00 DKK
    3937.60 DKK / Pakke med 6
    Spare 332.40 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
24-26 % (iodometrisk)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10217-52-4 , 7732-18-5
Molekylær formel H4N2
Molekylvægt (g/mol) 32.05
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC navn hydrazin;hydrat
SMIL NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine Hydrate Solution
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 1 L
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Emballage Poly flaske
Lineær formel NH2NH2 · H2O
FN nummer UN3293
Beilstein 878137
Formel vægt 50,06g/mol
Procent renhed 24 til 26% (iodometrisk)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine hydrate solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrazine