Få mere at vide
Hydrazine Hydrate Solution, 20 to 24%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120464 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15675810
Brand: Honeywell-Fluka 538471L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10217-52-4
Molekylær formel H4N2
Molekylvægt (g/mol) 32.05
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMIL NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine hydrate solution
Mængde 1 L
Lineær formel NH2NH2 · H2O
FN nummer UN3293
Beilstein 878137
IUPAC navn hydrazine
Formel vægt 50.06g/mol
Emballage Poly bottle
Udseende Colorless
Tæthed 1.01g/mL at 20°C