Få mere at vide
Hydrazine Hydrate Solution, 20 to 24%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685810 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15685810 1 L Poly bottle 250ml
15675810 1 L Poly bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15685810 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 53847250ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10217-52-4
Molekylær formel H4N2
Molekylvægt (g/mol) 32.05
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMIL NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine hydrate solution
Mængde 1 L
Lineær formel NH2NH2 · H2O
FN nummer UN3293
Beilstein 878137
IUPAC navn hydrazine;hydrate
Formel vægt 50.06g/mol
Emballage Poly bottle
Udseende Colorless
Tæthed 1.01g/mL at 20°C