missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydrazin Hydrat-d6, TRC

Artikelnummer. 30398826
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30398826 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH697602100MG
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydrazine Hydrate-d6
CAS 102096-80-0
Molekylær formel D4 N2 . D2 O
Mængde 100 mg
Synonym Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9CI), Hydrazine Hydrate-d6
InChI formel InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
SMIL [2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
Molekylvægt (g/mol) 56.097
Formel vægt 56.086
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.