missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydrazin Hydrat-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine Hydrate-d6 |
| CAS | 102096-80-0 |
| Molekylær formel | D4 N2 . D2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9CI), Hydrazine Hydrate-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6 |
| SMIL | [2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 56.097 |
| Formel vægt | 56.086 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?