Få mere at vide
Hydrazinhydrat-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine Hydrate-d6 |
| CAS | 102096-80-0 |
| Molekylær formel | D4 N2 . D2 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9 CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9 CI), Hydrazine Hydrate-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6 |
| SMIL | [2 H]O[2 H].[2 H]N([2 H])N([2 H])[2 H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 56.097 |
| Formel vægt | 56,086 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% kemisk renhed |