Få mere at vide
Hydrazinhydrat, 80% (Hydrazin, 51%), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10513191 250 g Glasflaske 250g
10793445 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10513191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209592500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10217-52-4 , 7732-18-5
Molekylær formel H4N2
Molekylvægt (g/mol) 32.05
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC navn hydrazin;hydrat
SMIL NN
Tekniske data
Kogepunkt 117.2°C
Kemisk navn eller materiale Hydrazine hydrate
Smeltepunkt -57.0°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 250 g
Lineær formel H2NNH2·xH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Flammepunkt 91°C
Merck Index 14, 4771
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
Formel vægt 32.04
Procent renhed 80%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4105 to 1.4145
Specifik vægtfylde 1.028
Tæthed 1.0280g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine hydrate, 80% (Hydrazine, 51%)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.