Få mere at vide
Hydrazine hydrate, extra pure, solution 60%, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10141810 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10141810 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10141810 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0500/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 7803-57-8
Smeltepunkt -65°C
Farve Colorless
pH 10.6 to 10.7
Kogepunkt 109.4°C
Emballage HDPE plastic bottle
Molekylær formel H6N2O
MDL nummer MFCD00149931
Mængde 500 mL
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydraziniumhydroxide, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
InChI nøgle IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.NN
IUPAC navn hydrazine hydrate
Molekylvægt (g/mol) 50.06
PubChem CID 24654
Dampdensitet 1.1 15
ChEBI CHEBI:35511
Formel vægt 32.04g/mol
Fysisk form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine hydrate solution 62%
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sicherheitshinweis
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine hydrate, Hydrazine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.