Tekniske data
| Kogepunkt | 109,4 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine hydrate |
| Smeltepunkt | -65,0 °C |
| Navn note | 55% (hydrazin 35%) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Analyseprocentområde | 55% |
| Lineær formel | H2NNH2·xH2O |
| Fieser | 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 |
| Flammepunkt | >100 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine (hydrate),Hydrazine