Få mere at vide
Hydrazinhydrat, 100% (hydrazin, 64%)
Artikelnummer. 10246540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10246540 100 g Glasflaske 100g
10276440 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10246540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.09 DKK
    198.65 DKK / 100g
    Spare 33.44 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10217-52-4 | H4N2 | 32,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10217-52-4
Molekylær formel H4N2
Molekylvægt (g/mol) 32.05
MDL nummer MFCD00149931
InChI nøgle OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC navn hydrazin;hydrat
SMIL NN
Tekniske data
Kogepunkt 120,1 °C
Kemisk navn eller materiale Hydrazine hydrate
Smeltepunkt -51,5 °C
Navn note Hydrazinhydrat 100% (hydrazin, 64%)
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Flammepunkt 75 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4285 til 1,4315
Specifik vægtfylde 1.0315
Tæthed 1.0315g/mL
Lineær formel H2NNH2·XH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Merck Index 14, 4771
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandbar med alkohol, uopløselig i kloroform og ether
Formel vægt 32.04
Procent renhed 100,00 til 100,93% (N2H4.xH2O), 64,00 til 64,60% (N2H4)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine (hydrate),Hydrazine