Få mere at vide
Hydrazine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30132544
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132544 5 g
30041140 1 g
30010065 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH5587105G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5341-61-7
Molekylær formel H4N2 . 2(HCl)
Molekylvægt (g/mol) 104.96
Synonym Hydrazine, hydrochloride (1:2), Hydrazine, dihydrochloride (8CI,9CI), Hydrazine dihydrochloride
IUPAC navn hydrazine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine Dihydrochloride
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Formel vægt 103.9908
Procent renhed >95%