Få mere at vide
Hydrazine dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10762592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10762592 500 g Glasflaske 500g
10371301 100 g Glasflaske 100g
10697564 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10762592 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411765000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5341-61-7 | ClH5N2 | 68.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5341-61-7
Molekylær formel ClH5N2
Molekylvægt (g/mol) 68.50
MDL nummer MFCD00064543
InChI nøgle BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
IUPAC navn hydrazin; dihydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NN
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydrazine dihydrochloride
Smeltepunkt 198,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel NH2NH2·2HCl
Merck Index 15, 4809
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 104.97
Procent renhed 99%