Få mere at vide
Hydrazine dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10697564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10697564
Brand: Thermo Scientific Acros 411760025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5341-61-7 | ClH5N2 | 68.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5341-61-7
Molekylær formel ClH5N2
Molekylvægt (g/mol) 68.50
MDL nummer MFCD00064543
InChI nøgle BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
IUPAC navn hydrazin; dihydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine dihydrochloride
Smeltepunkt 198,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel NH2NH2·2HCl
Merck Index 15, 4809
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 104.97
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske