Få mere at vide
Hydrazin dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408432
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032725.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug som klorfjerner i Hcl-gasstrømme
Hydrazin-dihydrochlorid anvendes som kloropfanger i HCl-gasstrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5341-61-7
Molekylær formel ClH5N2
Molekylvægt (g/mol) 68.50
MDL nummer MFCD00064543
InChI nøgle BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
IUPAC navn hydrazin; dihydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NN
Specifica
Kogepunkt 200°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Hydrazine dihydrochloride
Smeltepunkt 198°C
Navn note Special handling precautions required
Farve Hvid
Fysisk form Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >98%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Formel vægt 104.97
Lugt Odorless
Udseende White crystalline or lump
Tæthed 1.42g/cm3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazindihydrochlorid
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Consigli di prudenza
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato