Få mere at vide
Hydrazin dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Hydrazin-dihydrochlorid anvendes som kloropfanger i HCl-gasstrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 200°C (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine dihydrochloride |
| Smeltepunkt | 198°C |
| Navn note | Special handling precautions required |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol |
| Formel vægt | 104.97 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrazindihydrochlorid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.