Få mere at vide
Hydrazin dihydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332988
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332988 100 g 100g
11342988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032725.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug som klorfjerner i Hcl-gasstrømme
Hydrazin-dihydrochlorid anvendes som kloropfanger i HCl-gasstrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5341-61-7
Molekylær formel ClH5N2
Molekylvægt (g/mol) 68.50
MDL nummer MFCD00064543
InChI nøgle BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
IUPAC navn hydrazin; dihydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NN
Specifications
Kogepunkt 200°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Hydrazine dihydrochloride
Smeltepunkt 198°C
Navn note Special handling precautions required
Farve Hvid
Fysisk form Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >98%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Formel vægt 104.97
Lugt Odorless
Udseende White crystalline or lump
Tæthed 1.42g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrazindihydrochlorid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.