Få mere at vide
Hydrazinacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrazine Acetate |
| CAS | 7335-65-1 |
| Molekylær formel | C2H8N2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Hydrazine, acetate (1:1), Hydrazine, acetate (7CI), Hydrazine, monoacetate (9CI), Hydrazinium acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2 |
| SMIL | CC(=O)O.NN |
| IUPAC navn | eddikesyre; hydrazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.1 |
| Formel vægt | 92.0586 |