Få mere at vide
Hydrazinacetat, TRC
Artikelnummer. 30394350
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30394350 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30394350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH512590250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrazine Acetate
CAS 7335-65-1
Molekylær formel C2H8N2O2
Mængde 250 mg
Synonym Hydrazine, acetate (1:1), Hydrazine, acetate (7CI), Hydrazine, monoacetate (9CI), Hydrazinium acetate
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2
SMIL CC(=O)O.NN
IUPAC navn eddikesyre; hydrazin
Molekylvægt (g/mol) 92.1
Formel vægt 92.0586